1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD58739-250MGEA
35
EUR
BLDPBD58739-250MG
BLDPBD58739-1G
BLDPBD58739-100MG
BLDPBD58739-5G
BLDPBD58739-25G
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol 95%
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₅N₃S MW: 151,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022663 Núm. CAS: 29448-81-5 |