2-Nitrophenylacetylene 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD58335-10GEA
414
EUR
BLDPBD58335-10G
BLDPBD58335-100MG
BLDPBD58335-25G
BLDPBD58335-5G
BLDPBD58335-250MG
BLDPBD58335-1G
2-Nitrophenylacetylene 97%
2-Nitrophenylacetylene
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₅NO₂ MW: 147,131 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01113917 Núm. CAS: 16433-96-8 |