4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
|
|
BLDPBD5827-100GEA
239
EUR
BLDPBD5827-100G
BLDPBD5827-1G
BLDPBD5827-25G
BLDPBD5827-10G
BLDPBD5827-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₆BrF₃O MW: 255,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08059527 Núm. CAS: 400-72-6 |