3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD582554-10GEA
151
EUR
BLDPBD582554-10G
BLDPBD582554-5G
BLDPBD582554-250MG
BLDPBD582554-1G
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₁₀ClNO MW: 183,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01214035 Núm. CAS: 24167-52-0 |