(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 97%
|
|
BLDPBD5820-500GEA
939
EUR
BLDPBD5820-500G
BLDPBD5820-1G
BLDPBD5820-5G
BLDPBD5820-100G
BLDPBD5820-10G
BLDPBD5820-25G
BLDPBD5820-250MG
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 97%
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249,4900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153890 Núm. CAS: 81682-38-4 |