1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD57526-250MGEA
10
EUR
BLDPBD57526-250MG
BLDPBD57526-5G
BLDPBD57526-1G
BLDPBD57526-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201,0605 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03790887 Núm. CAS: 52711-30-5 |