Ciclohex-1-enilmetilcetona 95%
BLDPBD56170-1GEA
34
EUR
BLDPBD56170-1G
BLDPBD56170-25G
BLDPBD56170-5G
Ciclohex-1-enilmetilcetona 95%
Ciclohex-1-enilmetilcetona
Formula:
C₈H₁₂O MW: 124,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001547 Núm. CAS: 932-66-1 |