10,12-Tricosadiynoic acid 98%
|
|
BLDPBD55681-250MGEA
62
EUR
BLDPBD55681-250MG
BLDPBD55681-100MG
10,12-Tricosadiynoic acid 98%
10,12-Tricosadiynoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₃H₃₈O₂ MW: 346,56 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00041683 Núm. CAS: 66990-30-5 |