1,4-Thioxane 1,1-dioxide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD54811-1GEA
10
EUR
BLDPBD54811-1G
BLDPBD54811-5G
1,4-Thioxane 1,1-dioxide 98%
1,4-Thioxane 1,1-dioxide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₄H₈O₃S MW: 136,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011683 Núm. CAS: 107-61-9 |