1,4-Dipropylbenzene 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD54770-250MGEA
25
EUR
BLDPBD54770-250MG
1,4-Dipropylbenzene 97%
1,4-Dipropylbenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₁₈ MW: 162,2713 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03844789 Núm. CAS: 4815-57-0 |