Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98%
|
|
BLDPBD5465-10GEA
13
EUR
BLDPBD5465-10G
BLDPBD5465-5G
BLDPBD5465-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00005980 Núm. CAS: 15862-72-3 |