1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
BLDPBD53962-10GEA 17 EUR
BLDPBD53962-10G BLDPBD53962-500G BLDPBD53962-100G BLDPBD53962-5G BLDPBD53962-1G BLDPBD53962-25G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,90 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075280
Núm. CAS: 207226-31-1