1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD53660-1GEA
18
EUR
BLDPBD53660-1G
BLDPBD53660-25G
BLDPBD53660-250MG
BLDPBD53660-10G
BLDPBD53660-5G
BLDPBD53660-100G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ MW: 236,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06659062 Núm. CAS: 844891-04-9 |