1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride 97%
|
|
BLDPBD53657-5GEA
182
EUR
BLDPBD53657-5G
BLDPBD53657-250MG
BLDPBD53657-100MG
BLDPBD53657-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₆H₉ClN₂O₂S MW: 208,6700 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02180944 Núm. CAS: 59340-27-1 |