2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone 98%
|
|
BLDPBD50062-1GEA
6
EUR
BLDPBD50062-1G
BLDPBD50062-100G
BLDPBD50062-0.025G
BLDPBD50062-10G
BLDPBD50062-500G
BLDPBD50062-25G
BLDPBD50062-5G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₆FNO₃ MW: 183,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277867 Núm. CAS: 79110-05-7 |