1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD49822-25GEA
98
EUR
BLDPBD49822-25G
BLDPBD49822-5G
BLDPBD49822-1G
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006516 Núm. CAS: 27578-60-5 |