3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid 90%
|
|
BLDPBD493349-250MGEA
239
EUR
BLDPBD493349-250MG
BLDPBD493349-1G
BLDPBD493349-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid 90%
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₇BClNO₂ MW: 207,421 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD22199341 Núm. CAS: 1429665-44-0 |