4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4770-5GEA
61
EUR
BLDPBD4770-5G
BLDPBD4770-0.025G
BLDPBD4770-1G
BLDPBD4770-25G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320687 Núm. CAS: 62790-50-5 |