3-Boronobenzenesulphonamide 98%
|
|
BLDPBD44986-250MGEA
149
EUR
BLDPBD44986-250MG
BLDPBD44986-100MG
BLDPBD44986-25MG
BLDPBD44986-1G
3-Boronobenzenesulphonamide 98%
3-Boronobenzenesulphonamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₆H₈BNO₄S MW: 201,00 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659840 Núm. CAS: 850568-74-0 |