(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD447655-250MGEA
73
EUR
BLDPBD447655-250MG
BLDPBD447655-1G
BLDPBD447655-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine 98%
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11035736 Núm. CAS: 205194-35-0 |