5-Iodosalicylaldehyde 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4433-5GEA
49
EUR
BLDPBD4433-5G
BLDPBD4433-100G
BLDPBD4433-250MG
BLDPBD4433-10G
BLDPBD4433-1G
BLDPBD4433-25G
5-Iodosalicylaldehyde 98%
5-Iodosalicylaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₅IO₂ MW: 248,0200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00723501 Núm. CAS: 1761-62-2 |