Iminostilbene 97%
|
|
BLDPBD4419-500GEA
306
EUR
BLDPBD4419-500G
BLDPBD4419-5G
BLDPBD4419-25G
BLDPBD4419-100G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₁₁N MW: 193,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005071 Núm. CAS: 256-96-2 |