1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene 97%
|
|
BLDPBD4405-100GEA
225
EUR
BLDPBD4405-100G
BLDPBD4405-25G
BLDPBD4405-250MG
BLDPBD4405-10G
BLDPBD4405-5G
BLDPBD4405-1G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene 97%
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173,1169 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200905 Núm. CAS: 141412-60-4 |