2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD42692-1GEA 13 EUR
BLDPBD42692-1G BLDPBD42692-10G BLDPBD42692-5G BLDPBD42692-25G BLDPBD42692-100G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₀H₁₆BN₃O₂
MW: 221,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795685
Núm. CAS: 402960-38-7