4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 98%
|
|
BLDPBD4261-25GEA
45
EUR
BLDPBD4261-25G
BLDPBD4261-10G
BLDPBD4261-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₄N₂O₃ MW: 164,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070775 Núm. CAS: 3272-08-0 |