5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulphonic acid monosodium salt 98% (contains < 2% H₂O)
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD41961-250MGEA 32 EUR
BLDPBD41961-250MG BLDPBD41961-5G BLDPBD41961-1G
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulphonic acid monosodium salt 98% (contains < 2% H₂O)
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulphonic acid monosodium salt
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078417
Núm. CAS: 69898-45-9