L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato 98%
Sinónimos: H-His-OH.HCl.H2O(S)-(+)-Histidina HCl monohidratoHis HCl monohidrato(S)-(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
BLDPBD41834-500GEA 105 EUR
BLDPBD41834-500G BLDPBD41834-25G BLDPBD41834-100G BLDPBD41834-1000G
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato 98%
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151027
Núm. CAS: 5934-29-2