Thieno[3,2-b]thiophene 98%
|
|
BLDPBD41503-250MGEA
7
EUR
BLDPBD41503-250MG
BLDPBD41503-1G
BLDPBD41503-25G
BLDPBD41503-10G
BLDPBD41503-100G
BLDPBD41503-5G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₄S₂ MW: 140,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00179479 Núm. CAS: 251-41-2 |