3,4-Difluoro-o-toluic acid 97%
|
|
BLDPBD41329-250MGEA
7
EUR
BLDPBD41329-250MG
BLDPBD41329-5G
BLDPBD41329-25G
BLDPBD41329-1G
BLDPBD41329-10G
BLDPBD41329-100G
3,4-Difluoro-o-toluic acid 97%
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07777153 Núm. CAS: 157652-31-8 |