3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 98%
|
|
BLDPBD4120-100GEA
863
EUR
BLDPBD4120-100G
BLDPBD4120-1G
BLDPBD4120-5G
BLDPBD4120-25G
BLDPBD4120-250MG
BLDPBD4120-10G
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₄BrClO MW: 219,4600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797226 Núm. CAS: 188813-05-0 |