7-Hydroxy-2-methylchromone 95%
BLDPBD396666-100MGEA 53 EUR
BLDPBD396666-100MG BLDPBD396666-250MG
7-Hydroxy-2-methylchromone 95%
7-Hydroxy-2-methylchromone
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176,1700 g/mol
Número MDL: MFCD00208225
Núm. CAS: 6320-42-9