4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 97%
BLDPBD3942-5GEA 279 EUR
BLDPBD3942-5G BLDPBD3942-1G BLDPBD3942-100MG BLDPBD3942-25G BLDPBD3942-250MG BLDPBD3942-10G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 97%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2001 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179433
Núm. CAS: 65412-03-5