4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD38047-250MGEA
66
EUR
BLDPBD38047-250MG
BLDPBD38047-5G
BLDPBD38047-1G
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,93 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07644472 Núm. CAS: 1150114-77-4 |