Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD3802-1GEA
6
EUR
BLDPBD3802-1G
BLDPBD3802-100G
BLDPBD3802-10G
BLDPBD3802-5G
BLDPBD3802-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00123414 Núm. CAS: 7210-76-6 |