3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
|
|
BLDPBD3778-1GEA
7
EUR
BLDPBD3778-1G
BLDPBD3778-10G
BLDPBD3778-5G
BLDPBD3778-100G
BLDPBD3778-25G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01646409 Núm. CAS: 3430-33-9 |