Tiofeno-2-etilamina 98%
|
|
BLDPBD3761-25GEA
15
EUR
BLDPBD3761-25G
BLDPBD3761-100G
BLDPBD3761-10G
BLDPBD3761-5G
BLDPBD3761-1000G
BLDPBD3761-500G
Tiofeno-2-etilamina 98%
Tiofeno-2-etilamina
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051495 Núm. CAS: 30433-91-1 |