2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid 97%
|
|
BLDPBD3728-5GEA
57
EUR
BLDPBD3728-5G
BLDPBD3728-500G
BLDPBD3728-10G
BLDPBD3728-250MG
BLDPBD3728-100G
BLDPBD3728-25G
BLDPBD3728-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid 97%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₆H₉BN₂O₄ MW: 183,9577 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD01318985 Núm. CAS: 89641-18-9 |