3-Bromo-5-phenylsalicylic acid 98%
|
|
BLDPBD370457-100MGEA
209
EUR
BLDPBD370457-100MG
BLDPBD370457-50MG
BLDPBD370457-250MG
BLDPBD370457-25MG
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid 98%
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₉BrO₃ MW: 293,1128 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18378258 Núm. CAS: 4906-68-7 |