5-Methyl-3-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD3668-250MGEA 8 EUR
BLDPBD3668-250MG BLDPBD3668-1G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 98%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03428528
Núm. CAS: 173999-18-3