Ethyl thiazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD3654-10GEA
57
EUR
BLDPBD3654-10G
BLDPBD3654-25G
BLDPBD3654-5G
BLDPBD3654-1G
Ethyl thiazole-4-carboxylate 97%
Ethyl thiazole-4-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788566 Núm. CAS: 14527-43-6 |