6-Aminonicotinamide 97%
|
|
BLDPBD3623-100GEA
1570
EUR
BLDPBD3623-100G
BLDPBD3623-250MG
BLDPBD3623-25G
BLDPBD3623-5G
BLDPBD3623-10G
BLDPBD3623-1G
6-Aminonicotinamide 97%
6-Aminonicotinamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₇N₃O MW: 137,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006327 Núm. CAS: 329-89-5 |