Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD35029-5GEA
96
EUR
BLDPBD35029-5G
BLDPBD35029-1G
BLDPBD35029-250MG
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,6300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411007 Núm. CAS: 82765-44-4 |