7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid 97%
|
|
BLDPBD35000-10GEA
403
EUR
BLDPBD35000-10G
BLDPBD35000-5G
BLDPBD35000-1G
7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid 97%
7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₆BrNO₃ MW: 268,064 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684222 Núm. CAS: 860205-92-1 |