(S)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 97%
|
|
BLDPBD34946-10GEA
297
EUR
BLDPBD34946-10G
BLDPBD34946-1G
BLDPBD34946-250MG
BLDPBD34946-5G
(S)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 97%
(S)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₅H₁₇NO MW: 227,302 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145253 Núm. CAS: 78603-91-5 |