2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 97%
|
|
BLDPBD34701-250MGEA
7
EUR
BLDPBD34701-250MG
BLDPBD34701-1G
BLDPBD34701-5G
BLDPBD34701-25G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 97%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₄F₄O MW: 192,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039236 Núm. CAS: 708-64-5 |