Picolinamidine hydrochloride 97%
|
|
BLDPBD33877-1GEA
7
EUR
BLDPBD33877-1G
BLDPBD33877-0.025G
BLDPBD33877-25G
BLDPBD33877-100G
BLDPBD33877-5G
BLDPBD33877-10G
BLDPBD33877-500G
Picolinamidine hydrochloride 97%
Picolinamidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₆H₈ClN₃ MW: 157,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052271 Núm. CAS: 51285-26-8 |