Methyl-5-formylsalicylate 98%
|
|
BLDPBD33638-1GEA
7
EUR
BLDPBD33638-1G
BLDPBD33638-100G
BLDPBD33638-25G
BLDPBD33638-5G
Methyl-5-formylsalicylate 98%
Methyl-5-formylsalicylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₉H₈O₄ MW: 180,1574 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840784 Núm. CAS: 41489-76-3 |