3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD33450-1GEA 80 EUR
BLDPBD33450-1G BLDPBD33450-250MG
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Número MDL: MFCD03095083
Núm. CAS: 375368-80-2