4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD33401-100MGEA
7
EUR
BLDPBD33401-100MG
BLDPBD33401-250MG
BLDPBD33401-5G
BLDPBD33401-1G
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₁₀BClO₂ MW: 232,4700 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08544389 Núm. CAS: 364044-44-0 |