2-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride 95%
|
|
BLDPBD333100-1GEA
106
EUR
BLDPBD333100-1G
BLDPBD333100-250MG
BLDPBD333100-5G
BLDPBD333100-100MG
2-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride 95%
2-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₁₅NO·ClH MW: 249,736 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840021 Núm. CAS: 1171318-10-7 |